Cyclohexanesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
472610010 472610050
472610010.EA 275 DKK
472610010. 472610050.
Cyclohexanesulphonyl chloride 95%
Cyclohexanesulphonyl chloride
Formel: C₆H₁₁ClO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04117775
CAS-nummer: 4837-38-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %