1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
472600010 472600050
472600010.EA 964 DKK
472600010. 472600050.
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid 95%
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Formel: C₃H₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00196046
CAS-nummer: 16681-70-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %