Dikalium disulfat 95%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dikalium disulfat
472460025 472465000
472460025.EA 1990 DKK
472460025. 472465000.
Dikalium disulfat 95%, pure
Kalium disulfat
Formel: K₂O₇S₂
Molekylvægt: 254.32 g/mol
Smeltepunkt: 325
Massefylde: 2.51
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011385
CAS-nummer: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN nummer: 2923
ADR: 8 I
Merck Index: 13,07749
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white adhering crystalline powder
Water ≤5.0 %
Titration with NaOH 94.0 to 106.0 %