Lornoxicam 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
472050010 472050050
472050010.EA 611 DKK
472050010. 472050050.
Lornoxicam 98%
Lornoxicam
Formel: C₁₃H₁₀ClN₃O₄S₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00866163
CAS-nummer: 70374-39-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05603
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %