Pterostilbene 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, 4-[(E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
471380010 471380050 471380250
471380010.EA 751 DKK
471380010. 471380050. 471380250.
Pterostilbene 98%
Pterostilbene
Formel: C₁₆H₁₆O₃
Molekylvægt: 256.2964 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00238710
CAS-nummer: 537-42-8
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 90°C to 98°C
Water ≤3 %