2-Ethynylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
471030010 471030050
471030010.EA 501 DKK
471030010. 471030050.
2-Ethynylbenzaldehyde 97%
2-Ethynylbenzaldehyde
Formel: C₉H₆O
Kogepunkt: 230,3°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039985
CAS-nummer: 38846-64-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance light yellow to light brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 62°C to 66°C