1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Carbonic Acid 1-Chloroethyl Isopropyl Ester, 1-Chloroethyl isopropyl carbonate
470930250 470931000
470930250.EA 272 DKK
470930250. 470931000.
1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
1-Chloroethylisopropyl carbonate
Formel: C₆H₁₁ClO₃
Kogepunkt: 164,3°C
Massefylde: 1,09
Flammepunkt: 55°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038100
CAS-nummer: 98298-66-9
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)