2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
470890010 470890050
470890010.EA 341 DKK
470890010. 470890050.
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 95%
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Kogepunkt: 266°C
Massefylde: 1,0076
Flammepunkt: 104°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466185
CAS-nummer: 39207-65-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)