1,4-Dioxan-2-one 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Dioxanone
470740050 470740250
470740050.EA 648 DKK
470740050. 470740250.
1,4-Dioxan-2-one 98%
1,4-Dioxan-2-one
Formel: C₄H₆O₃
Molekylvægt: 102.09 g/mol
Kogepunkt: 223°C
Flammepunkt: 215°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00215855
CAS-nummer: 3041-16-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to almost white crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %