1,4-Diiodotetrafluorobenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
470660010 470660050
470660010.EA 589 DKK
470660010. 470660050.
1,4-Diiodotetrafluorobenzen 98%
1,4-Diiodotetrafluorobenzen
Formel: C₆F₄I₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001055
CAS-nummer: 392-57-4
EINECS: 206-877-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to dark yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %