2-Chlor-p-cresol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Chloro-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylphenol
470350050 470350250
470350050.EA 366 DKK
470350050. 470350250.
2-Chlor-p-cresol 97%
2-Chlor-p-cresol
Formel: C₇H₇ClO
Molekylvægt: 142.58 g/mol
Kogepunkt: 196°C (760mmHg)
Smeltepunkt: 76
Massefylde: 1.211
Flammepunkt: 86°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070639
CAS-nummer: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
UN nummer: 2669
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)