Dolutegravir sodium salt 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Sodium (4R,12aS)-9-((2,4-difluorobenzyl)carbamoyl)-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazin-7-olate, GSK1349572, Dolutegravir sodium
469770010 469772500
469770010.EA 1800 DKK
469770010. 469772500.
Dolutegravir sodium salt 99%
Dolutegravir sodium salt
Formel: C₂₀H₁₈F₂N₃NaO₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28405599
CAS-nummer: 1051375-19-9
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %