2,4,6-Tris(dimethylamino-methyl)-phenol 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tris-2,6-dimethylaminomethylphenol, 2,6-Tris-N,N-dimethylaminomethylfenol, DMP-30, Epon® DMP-30 substitute
469290250 469291000
469290250.EA 392 DKK
469290250. 469291000.
2,4,6-Tris(dimethylamino-methyl)-phenol 90%
2,4,6-Tris(dimethylamino-methyl)-phenol
Formel: C₁₅H₂₇N₃O
Molekylvægt: 265.4 g/mol
Kogepunkt: 130…135°C
Massefylde: 0.969
Flammepunkt: 149°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008330
CAS-nummer: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
UN nummer: 2735
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance colorless to yellow viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 94 to 106 %