2,4-Dimethylhexan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
469280010 469280050 469280250
469280010.EA 320 DKK
469280010. 469280050. 469280250.
2,4-Dimethylhexan 98%
2,4-Dimethylhexane
Formel: C₈H₁₈
Massefylde: 0,7
Flammepunkt: 10°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039929
CAS-nummer: 589-43-5
EINECS: 209-649-6
UN nummer: 1262
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)