2,3-Dimethylhexan 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
469270010 469270050
469270010.EA 855 DKK
469270010. 469270050.
2,3-Dimethylhexan 95%
2,3-Dimethylhexane
Formel: C₈H₁₈
Massefylde: 0,71
Flammepunkt: 7°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039951
CAS-nummer: 584-94-1
EINECS: 209-547-1
UN nummer: 1262
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)