4-Iodo-3-nitrobenzamide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
469161000 469165000
469161000.EA 506 DKK
469161000. 469165000.
4-Iodo-3-nitrobenzamide 98%
4-Iodo-3-nitrobenzamide
Formel: C₇H₅IN₂O₃
Kogepunkt: 344,7°C (760mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110639
CAS-nummer: 160003-66-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %