4-Bromoisatin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
469060010 469060050 469060250
469060010.EA 229 DKK
469060010. 469060050. 469060250.
4-Bromoisatin
4-Bromoisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03618555
CAS-nummer: 20780-72-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %