Astragaloside IV 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2aR,3R,4S,5aS,5bS,7S,7aR,9S,11aR,12aS)-4-Hydroxy-3-((2R,5S)-5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methyltetrahydrofuran-2-yl)-2a,5a,8,8-tetramethyl-9-(((2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetradecahydro-1H,12H-cyclopenta[a]cyclopropa[e]phenanthren-7-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
468860010 468862500
468860010.EA 3630 DKK
468860010. 468862500.
Astragaloside IV 98%
Astragaloside IV
Formel: C₄₁H₆₈O₁₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16036240
CAS-nummer: 84687-43-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤7 %