2-Methoxyestradiol
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
468380010
468382500
468380010.EA
4560
DKK
468380010.
468382500.
2-Methoxyestradiol
2-Methoxyestradiol
Formel:
C₁₉H₂₆O₃ Molekylvægt: 302.408 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010489 CAS-nummer: 362-07-2 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | white to light yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 186°C to 190°C |
Specific optical rotation | +105° to +110° (20°C, 589 nm) (0.5% in THF) |