Ezetimibe
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
467690010 467692500
467690010.EA 1930 DKK
467690010. 467692500.
Ezetimibe
Ezetimibe
Formel: C₂₄H₂₁F₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00937872
CAS-nummer: 163222-33-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Water ≤0.6 %