3-Hydroxyazetidine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
467210050 467210010
467210050.EA 1990 DKK
467210050. 467210010.
3-Hydroxyazetidine 95%
3-Hydroxyazetidine
Formel: C₃H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03695446
CAS-nummer: 45347-82-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to grey powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %