2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Cyano-2,2-dibromoacetamide
358071000 358070250
358071000.EA 554 DKK
358071000. 358070250.
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide
Formel: C₃H₂Br₂N₂O
Molekylvægt: 241.87 g/mol
Kogepunkt: 221°C (760mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00129791
CAS-nummer: 10222-01-2
EINECS: 233-539-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Melting point 122°C to 127°C