4H-Pyran-4-one 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
175750010 175750050
175750010.EA 1470 DKK
175750010. 175750050.
4H-Pyran-4-one 98%
4H-Pyran-4-one
Formel: C₅H₄O₂
Kogepunkt: 210…215°C (760mmHg)
Flammepunkt: 101°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006576
CAS-nummer: 108-97-4
EINECS: 203-634-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to light yellow to brown low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 32°C to 34°C