Dibenzothiophene-5,5-dioxide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
112550050 112550250
112550050.EA 322 DKK
112550050. 112550250.
Dibenzothiophene-5,5-dioxide 98%
Dibenzothiophene-5,5-dioxide
Formel: C₁₂H₈O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004970
CAS-nummer: 1016-05-3
EINECS: 213-805-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 231°C to 236°C