4-Nitrobenzensulfonylchlorid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A18512.14 A18512.22 A18512.36
A18512.14EA 734 DKK
A18512.14 A18512.22 A18512.36
4-Nitrobenzensulfonylchlorid 97%
4-Nitrobenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClNO₄S
Kogepunkt: 143…144 °C/1,5 mm
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007445
CAS-nummer: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III