1-Naphthylamin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Aminonaphthalene
104120250 104121000
104120250.EA 306 DKK
104120250. 104121000.
1-Naphthylamin ≥98%
1-Naphthylamin
Formel: C₁₀H₉N
Kogepunkt: 301°C (760mmHg)
Flammepunkt: 157°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004016
CAS-nummer: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
UN nummer: 2077
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance light yellow to light brown to dark purple crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 48°C to 52°C