Titanstandard, 1g/l Ti i 5% salpetersyre og 1% flussyre AVS TITRINORM standard til AAS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
86717.260EA 235.2 DKK
86717.260 86717.180
Titanstandard, 1g/l Ti i 5% salpetersyre og 1% flussyre AVS TITRINORM standard til AAS
Standarder Kationiske standarder Titanium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%