N-Octyl β-D-glucopyranosid
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
31055.02 31055.03
SERA31055.02EA 0 DKK
SERA31055.02 SERA31055.03
N-Octyl β-D-glucopyranosid
N-Octyl β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₄H₂₈O₆
Smeltepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00063288
CAS-nummer: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8