Florisil® for pesticide residue analysis
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Kieselsyre magnesiumsalt, aktiveret, Florisil, Magnesiumsilikat
T201.1 T201.2
ROTHT201.1EA 1037.51 DKK
ROTHT201.1 ROTHT201.2
Florisil® for pesticide residue analysis
Kieselsyre magnesiumsalt
Formel: MgO₃Si
MDL Number: MFCD00078249
CAS-nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1