Florisil®, powder_fine <200 mesh Chromatography, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Kieselsyre magnesiumsalt, aktiveret, Florisil, Magnesiumsilikat
MQ100
288705-250G
288705-1KG
288705-250GEA
913
DKK
288705-250G
288705-1KG
Florisil®, powder_fine <200 mesh Chromatography, Supelco®
Kieselsyre magnesiumsalt
Formel:
MgO₃Si Molekylvægt: 100.38 g/mol |
MDL Number:
MFCD00078249 CAS-nummer: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |