Florisil® for chromatography
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Kieselsyre magnesiumsalt, aktiveret, Florisil, Magnesiumsilikat
0102.1 0102.2
ROTH0102.1EA 0 DKK
ROTH0102.1 ROTH0102.2
Florisil® for chromatography
Kieselsyre magnesiumsalt
Formel: MgO₃Si
Molekylvægt: 100.38 g/mol
MDL Number: MFCD00078249
CAS-nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1