Florisil® til kromotografi
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SC-4179-B005 SC-4179-S020
PROOSC-4179-B005EA 3200 DKK
PROOSC-4179-B005 PROOSC-4179-S020
Florisil® til kromotografi
Kieselsyre magnesiumsalt
Formel: MgO₃Si
MDL Number: MFCD00078249
CAS-nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1