Florisil® 100-200 mesh for column chromatography
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Kieselsyre magnesiumsalt, aktiveret, Florisil, Magnesiumsilikat
205442500 205445000 205440050
ACRO205442500EA 1200 DKK
ACRO205442500 ACRO205445000 ACRO205440050
Florisil® 100-200 mesh for column chromatography
Kieselsyre magnesiumsalt
Formel: MgO₃Si
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078249
CAS-nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Particle size 7.8 % (325 mesh)