Florisil® 100-200 mesh for chromatography
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Kieselsyre magnesiumsalt, aktiveret, Florisil, Magnesiumsilikat
B21870.0B B21870.30
B21870.0BEA 4470 DKK
B21870.0B B21870.30
Florisil® 100-200 mesh for chromatography
Kieselsyre magnesiumsalt
CAS No.: 1343-88-0 MDL No.: MFCD00078249
Formel: MgO₃Si
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078249
CAS-nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1