Kieselgel, Pore size: 80 Å ≥99.99%, spherical 2.2 µm APS til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
45797.03 45797.06
45797.03EA 944 DKK
45797.03 45797.06
Kieselgel, Pore size: 80 Å ≥99.99%, spherical 2.2 µm APS til HPLC
Silica gel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 470m2/g, P.V. 0.95cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4