Kieselgel, Pore size: 300 Å, spherical
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
44101.09
44101.18
44101.09EA
2450
DKK
44101.09
44101.18
Kieselgel, Pore size: 300 Å, spherical
Silica gel
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: 20 Micron APS, S.A. 100m2/g, P.V. 0.9cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Molekylvægt: 60.08 g/mol Kogepunkt: 2230 Smeltepunkt: 1710 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |