Kieselgel, Pore size: 300 Å, spherical
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
44101.09 44101.18
44101.09EA 2450 DKK
44101.09 44101.18
Kieselgel, Pore size: 300 Å, spherical
Silica gel
CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: 20 Micron APS, S.A. 100m2/g, P.V. 0.9cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4