Kieselgel, Pore size: 120 Å 99,99, spherical 3 µm APS HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
45803.03 45803.06
45803.03EA 809 DKK
45803.03 45803.06
Kieselgel, Pore size: 120 Å 99,99, spherical 3 µm APS HPLC
Silica gel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60.08 g/mol
Kogepunkt: 2230
Smeltepunkt: 1710
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4