Kieselgel, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 7.5 µm APS til præparativ kromatografi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
45816.14 45816.06
45816.14EA 2790 DKK
45816.14 45816.06
Kieselgel, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 7.5 µm APS til præparativ kromatografi
Silica gel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 335m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4