Kieselgel, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
45810.06 45810.14
45810.06EA 1670 DKK
45810.06 45810.14
Kieselgel, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS til HPLC
Silica gel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4