Troclosen-natrium 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
204110250 204115000 204110025
ACRO204110250EA 389 DKK
ACRO204110250 ACRO204115000 ACRO204110025
Troclosen-natrium 98%
Troclosen-natrium
Formel: C₃Cl₂N₃NaO₃
Smeltepunkt: 225 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006036
CAS-nummer: 2893-78-9
EINECS: 220-767-7
UN nummer: 2465
ADR: 5.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)