Diisopropylcarbodiimid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
115210250 115211000 115215000
ACRO115210250EA 964 DKK
ACRO115210250 ACRO115211000 ACRO115215000
Diisopropylcarbodiimid 99%
Diisopropylcarbodiimid
Formel: C₇H₁₄N₂
Kogepunkt: 145…148 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,81 g/cm³
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065689
CAS-nummer: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN nummer: 3384
ADR: 6.1,
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %