X-Gal, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
203782-1
203782-100
203782-250
203782-5
203782-1EA
3180
DKK
203782-1
203782-100
203782-250
203782-5
X-Gal, Millipore®
X-Gal
Formel:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Molekylvægt: 408.63 g/mol Smeltepunkt: 237…239 °C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00005666 CAS-nummer: 7240-90-6 EINECS: 230-640-8 |