X-Gal 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
227770100 227771000 227770025 227775000
ACRO227770100EA 181 DKK
ACRO227770100 ACRO227771000 ACRO227770025 ACRO227775000
X-Gal 99%, pure
X-Gal
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Smeltepunkt: 230 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005666
CAS-nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -60° to -64° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O/DMF 1/1)