4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsyre, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00099.0025 1.00099.0100
1.00099.0025EA 696 DKK
1.00099.0025 1.00099.0100
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsyre, Supelco®
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsyre
Formel: C₁₀H₉NO₄S
Molekylvægt: 239.25 g/mol
Kogepunkt: 466
Smeltepunkt: ∼285 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004019
CAS-nummer: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 239.24 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3