4-Amino-1-naphthalensulfonsyre, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid, 4-Amino-α-naphthalenesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41535.0050 8.41535.0100
8.41535.0050EA 1260 DKK
8.41535.0050 8.41535.0100
4-Amino-1-naphthalensulfonsyre, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-naphthalensulfonsyre
Formel: C₁₀H₉NO₃S
Molekylvægt: 223.25 g/mol
Kogepunkt: 434
Massefylde: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004027
CAS-nummer: 84-86-6
EINECS: 201-567-9
UN nummer: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,06490
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.31 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 223.24 g/mol
Density 1.67 g/cm3 (20 °C)