Tetranitro blue tetrazolium
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
TNBT, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophenyl)-2H-tetrazolium] dichloride
35935.02
35935.03
SERA35935.02EA
0
DKK
SERA35935.02
SERA35935.03
Tetranitro blue tetrazolium
Tetranitro blue tetrazolium
Formel:
C₄₀H₂₈Cl₂N₁₂O₁₀ Smeltepunkt: 165 °C |
MDL Number:
MFCD00036338 CAS-nummer: 1184-43-6 EINECS: 214-665-1 |