Nitro blue tetrazolium
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A1243.0001 A1243.0005
A1243.0001EA 1480 DKK
A1243.0001 A1243.0005
Nitro blue tetrazolium
Nitro blue tetrazolium
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Smeltepunkt: 200 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012159
CAS-nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4