Nitro blue tetrazolium
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
30550.01 30550.02
SERA30550.01EA 246.13 DKK
SERA30550.01 SERA30550.02
Nitro blue tetrazolium
Nitro blue tetrazolium
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Molekylvægt: 817.65 g/mol
Smeltepunkt: 200
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012159
CAS-nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4