Nitro blue tetrazolium
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
4421.1 4421.2 4421.3
ROTH4421.1EA 0 DKK
ROTH4421.1 ROTH4421.2 ROTH4421.3
Nitro blue tetrazolium
Nitro blue tetrazolium
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Molekylvægt: 817.65 g/mol
Smeltepunkt: 200
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012159
CAS-nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4